Principaux documents
299421
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-1,3-dioxolane
98%
Synonyme(s) :
Phenylacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
117974
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
115-120 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1COC(Cc2ccccc2)O1