298921
2-Benzoylnaphthalene
97%
Synonyme(s) :
2-Naphthyl phenyl ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Chaîne SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2