297763
4-Pyridazinecarboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
244.2 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H,8,9)
Clé InChI
JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable