Principaux documents
297704
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
84-86 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
PHXGKHTWEOPCEW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline has been used in the preparation of 2,5-dibromo-(trifluoromethyl)benzene and 5-bromo-2-iodo-(trifluoromethyl)benzene[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Some Dihalo-(trifluoromethyl)-benzenes.
McBee ET, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3932-3934 (1951)