Principaux documents
296627
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylsalicylamide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro MDL:
Essai
99%
Pf
93-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N