Principaux documents
296406
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
98%
Synonyme(s) :
D-Mannitol diacetonide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.30
Beilstein:
83765
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]/D +6.0±1.0°, c = 5 in chloroform
Pf
120-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
Clé InChI
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable