Principaux documents
296260
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium hydrogensulfate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H18O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
269-271 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4