Key Documents
295523
Sigma-Aldrich
Methyl vinyl ether
≥98%
Synonyme(s) :
Methoxyethylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro Beilstein :
1209255
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥98%
Contient
0.1% triethanolamine as stabilizer
Chaîne SMILES 
COC=C
Conditionnement
Packaged in lecture bottle
Produits recommandés
Stainless steel control valve Z146951 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-76.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves