29526
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,4,5-trimethoxyphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonyme(s) :
(R)-2,2′-Bis[bis(3,4,5-trimethoxyphenyl)phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-3,4,5-MeO-MeOBIPHEP, SL-A104-1
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES
COc1cccc(P(c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(OC)c(OC)c(OC)c5)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C50H56O14P2/c1-51-33-17-15-19-43(65(29-21-35(53-3)47(61-11)36(22-29)54-4)30-23-37(55-5)48(62-12)38(24-30)56-6)45(33)46-34(52-2)18-16-20-44(46)66(31-25-39(57-7)49(63-13)40(26-31)58-8)32-27-41(59-9)50(64-14)42(28-32)60-10/h15-28H,1-14H3
Clé InChI
JZCMGMXFWZWFRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.