Principaux documents
293571
Sigma-Aldrich
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5SC(C6H5)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
127-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCSC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2S/c1-2-19-16(15(17)18,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
NGHYFCDORXGZOD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable