Key Documents
292974
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
178 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
remainder 2-heptanol