292931
Methyl 4-allyl-3,5-dioxo-1-cyclohexanecarboxylate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable