Documents
292680
Sigma-Aldrich
Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
99%
Synonyme(s) :
β-Methyl-D-glucoside, Methyl β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O6 · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Numéro Beilstein :
81567
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −32.6°, c = 1 in H2O
Pf
111-113 °C (lit.)