Principaux documents
292346
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.31
Numéro Beilstein :
1759717
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
95%
Densité
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
JCANPYOQOFSGFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup