Principaux documents
291935
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoyl-(carbonyl-13C) chloride
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
FC6H413COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.5316 (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H/i7+1
Clé InChI
CZKLEJHVLCMVQR-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup