Principaux documents
290521
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorocinnamic acid
97%
Synonyme(s) :
3-(Pentafluorophenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6F5CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
154-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable