Principaux documents
288268
Sigma-Aldrich
Tetramethylphosphonium bromide
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4P(Br)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.02
Numéro Beilstein :
3982025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
[Br-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yao Nian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(14), 7635-7644 (2019-03-27)
Theoretical prediction of catalytic performance is crucial for the rational design of novel catalysts. In this study, density functional theory (DFT) simulations were carried out to predict the catalytic performance of four ionic liquids (ILs) used as novel non-metal catalysts