Principaux documents
287814
Sigma-Aldrich
Martius Yellow sodium salt monohydrate
new
98%
Synonyme(s) :
2,4-Dinitro-1-naphthol sodium salt, Manchester Yellow
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C10H5ONa·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Essai
98%
Forme
powder
Solubilité
methanol: 0.1%
λmax
432 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O5.Na.H2O/c13-10-7-4-2-1-3-6(7)8(11(14)15)5-9(10)12(16)17;;/h1-5,13H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
RLGNEISTZRRZND-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable