Principaux documents
287229
Sigma-Aldrich
Sulfisoxazole
98%
Synonyme(s) :
4-amino-N-(3,4-diméthyl-5-isoxazolyl)benzènesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.30
Beilstein:
6737262
Numéro MDL:
Essai
98%
Chaîne SMILES 
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Clé InChI
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N