Principaux documents
28691
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
≥97.0%
Synonyme(s) :
trans-1,2-Dicyanocyclobutane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.13
Beilstein:
3195052
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Pf
32-37 °C
Chaîne SMILES 
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N