Principaux documents
28682
Sigma-Aldrich
cis-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (T)
1 G
232,00 €
5 G
735,00 €
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
232,00 €
5 G
735,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Beilstein:
2047669
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (T)
Forme
solid
Pf
133-139 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
Clé InChI
SUSAGCZZQKACKE-ZXZARUISSA-N
Description générale
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Benoit F and Holmes JL.
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)