Principaux documents
285552
Sigma-Aldrich
Dibucaine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H29N3O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
99-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Clé InChI
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent, long-acting local anesthetic
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves