Principaux documents
285471
Sigma-Aldrich
Decamethonium bromide
98%
Synonyme(s) :
Decaméthylene bis(triméthylammonium bromure), Decane-1,10-bis(triméthylammonium bromure)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.29
Numéro Beilstein :
3728288
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
263-267 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Remplacé(e)(s) par