Principaux documents
284866
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Nitro-5-thiocyanobenzoic acid, NTCB
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(SCN)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.19
Beilstein:
2124001
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
156-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par