283339
1-tert-Butyl-1-cyclohexene
technical, 80%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
80%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
167-168 °C/754 mmHg (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1=CCCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Clé InChI
GQBKAYONUCKYKT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup