Principaux documents
28319
Sigma-Aldrich
trans-2-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-1,2-trans-ACHC-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
trans-2-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, ≥98.0%
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)[C@H]1[C@H](NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)CCCC1
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20-/m1/s1
Clé InChI
NZMNDTGOODAUNI-UYAOXDASSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable