Principaux documents
28270
Sigma-Aldrich
Curing Agent C
≥95.0% (NT)
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonic acid morpholine salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O3S · C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.32
Beilstein:
4042738
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (NT)
Pf
123-126 °C
Chaîne SMILES 
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
Clé InChI
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Effective additive to reduce checking during hardening of paint films.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)