Documents
282294
Sigma-Aldrich
Methyl heptafluorobutyrate
99%
Synonyme(s) :
Methyl perfluorobutyrate
About This Item
Formule linéaire :
CF3CF2CF2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.293 (lit.)
Point d'ébullition
80-81 °C (lit.)
Densité
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
J Jandke et al.
Journal of chromatography, 382, 39-45 (1986-10-31)
Fractions of dipeptides, obtained from human urine by a combination of cation-exchange chromatography, ligand-exchange chromatography and reversed-phase chromatography, were transformed into their N-heptafluorobutyryl methyl ester derivatives and then subjected to capillary gas chromatography. The profiles obtained indicate the presence of