Principaux documents
281174
Sigma-Aldrich
Cobalt
wire, diam. 0.5 mm, 99.995%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
99.995%
Forme
wire
Résistivité
6.24 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
0.5 mm
pb
2900 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co]
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par