Documents
281093
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-L-threonine
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH(NHCOC6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]21/D +25.6°, c = 1.5 in H2O
Pf
145-147 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)9(11(15)16)12-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,13H,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t7-,9+/m1/s1
Clé InChI
IOQIWWTVXOPYQR-APPZFPTMSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable