Documents
280356
Sigma-Aldrich
2-Bromotetradecanoic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Bromomyristic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11CHBrCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.27
Numéro Beilstein :
1781090
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H27BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
GBBKJNDQLLKTCX-UHFFFAOYSA-N