Principaux documents
280291
Sigma-Aldrich
Barium selenite
About This Item
Formule linéaire :
BaSeO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-][Se]([O-])=O