Principaux documents
279994
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile hydrogensulfate
97%
Synonyme(s) :
Cyanomethylamine monosulfate
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CN · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.15
Numéro Beilstein :
3916093
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
120-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable