278602
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid crystal
Pf
66-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
BDGGUWSWAKGEGH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3