Principaux documents
277657
Sigma-Aldrich
Bis[(trimethylsilyl)tributyl]stannyl phosphate
97%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3SiO]2P(O)OSn[(CH2)3CH3]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19O4PSi2.3C4H9.Sn/c1-12(2,3)9-11(7,8)10-13(4,5)6;3*1-3-4-2;/h1-6H3,(H,7,8);3*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
ASQKAZSYRUOBEU-UHFFFAOYSA-M
Application
For the preparation of unesterified acyl or sugar phosphates under mild conditions.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Aldrichimica Acta, 17, 75-75 (1984)