Principaux documents
277401
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl propionate
98%
Synonyme(s) :
Styrallyl propionate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2CH(CH3)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
91-92 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OC(C)c1ccccc1