Documents
277088
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrabromo-o-cresol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6Br4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
209-212 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yunjiang Yu et al.
Chemosphere, 175, 147-152 (2017-02-18)
Tetrabromobisphenol-A (TBBPA), a brominated flame retardant with the largest production volume worldwide, is employed as a reactive and additive flame retardant, and also as an intermediate in the production of other retardants. The constant release of TBBPA into the environment