277010
Triphenylmethanesulfenamide
97%
About This Item
Pureté
97%
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
Clé InChI
PIDYQAYNSQSDQY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable