Principaux documents
277002
Sigma-Aldrich
Methyl 7-DOXYL-stearate, free radical
Synonyme(s) :
2-(6-Methoxy-6-oxohexyl)-4,4-dimethyl-2-undecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H45NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC1(CCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
Caractéristiques et avantages
Spin label.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup