276812
Phosphorus trichloride solution
2.0 M in methylene chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
23.32 psi ( 55 °C)
6.58 psi ( 20 °C)
Forme
liquid
Concentration
2.0 M in methylene chloride
Densité
1.363 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Clé InChI
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)