276197
4-Methylurazole
98%
Synonyme(s) :
4-Methyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
235-237 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1C(=O)NNC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3,(H,4,7)(H,5,8)
Clé InChI
XJOOWWMZMXBLAO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable