Principaux documents
275239
Sigma-Aldrich
3-(Ethylamino)-p-cresol
90%
5 G
61,10 €
61,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
61,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5NHC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
90%
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCNc1cc(O)ccc1C
InChI
1S/C9H13NO/c1-3-10-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Ethylamino)-p-cresol was used in the synthesis of rhodol by undergoing condensation reaction with 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Bryan C Dickinson et al.
Chemistry & biology, 18(8), 943-948 (2011-08-27)
Hydrogen peroxide (H(2)O(2)) can serve as a beneficial signaling agent or toxin depending on its concentration and location within a cell or organism. Methods to measure the localized accumulation of H(2)O(2) in living specimens remain limited. Motivated to meet this