Documents
275174
Sigma-Aldrich
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
207-209 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCOc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H
Clé InChI
OPDWQXGKXOCCDT-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable