Principaux documents
271640
Sigma-Aldrich
Sodium hippurate hydrate
99%
Synonyme(s) :
Benzoylaminoacetic acid sodium salt, Hippuric acid sodium salt hydrate, N-Benzoylglycine sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.15 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
3638470
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par