271349
5-Hexynenitrile
97%
Synonyme(s) :
5-Cyano-1-pentyne
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
115-117 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C#CCCCC#N
InChI
1S/C6H7N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-5H2
Clé InChI
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup