Principaux documents
271284
Supelco
DEAE–Sephadex® A-50
40-120 μm
Synonyme(s) :
2-(Diethylamino)ethyl-Sephadex®, Sephadex® DEAE A-50
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Taille des particules
40-120 μm
Informations légales
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Remplacé(e)(s) par