Principaux documents
269840
Sigma-Aldrich
Tétrahydrofurane-d8
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Octadeutérotétrahydrofurane, Tétrahydrofurane deutéré
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.16
Beilstein:
111854
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Conditionnement
pk of 10 × 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
65-66 °C (lit.)
Pf
−106 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Remplacé(e)(s) par