Principaux documents
269611
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable