Principaux documents
268852
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexyltin(IV)) sulfide
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H11)3Sn]2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
768.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
130-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)[Sn](S[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :