Principaux documents
268739
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(2-methoxycyclohexadienylium) iron hexafluorophosphate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9FeO4 · PF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.COC1=CC[CH+]C=C1
InChI
1S/C7H9O.3CO.F6P.Fe/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;1-7(2,3,4,5)6;/h2-3,5-6H,4H2,1H3;;;;;/q+1;;;;-1;
Clé InChI
MAZDACIWWRFNFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable